Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "ameisensaeure-85-60-90"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"8"
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.00253.1000
Beschreibung:   Ameisensäure 89-91% EMSURE® ACS zur Analyse
UOM:  1 * 1 l
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ameisensäure 90% Analar NORMAPUR®, ACS
UOM:  1 * 1 l
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Formic acid 90% Analar NORMAPUR® für die Viskositätsbestimmung
UOM:  1 * 2,5 l
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Ameisensäure 88% ACS
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Ameisensäure 85%
Lieferant:  Avantor Performance Materials
Beschreibung:   Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monogra...
Lieferant:  Acros Organics
Beschreibung:   Ameisensäure 88%
Lieferant:  Honeywell Chemicals
Beschreibung:   Ameisensäure 88%
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 8