1,2-Dichlorethylen-[D2] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
PROOCIL-DLM-1936-1EA
1660
CHF
PROOCIL-DLM-1936-1
PROOCILDLM19360.1
1,2-Dichlorethylen-[D2] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (98% D)
1,2-Dichlorethylen-[D2] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₂D₂Cl₂ |
CAS-Nummer:
15075-90-8 |