Natriumselenat Decahydrat ≥97,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
302113LEA
233
CHF
302113L
Natriumselenat Decahydrat ≥97,0%, GPR RECTAPUR®
Natriumselenat Decahydrat
Formel:
Na₂SeO₄·10H₂O MW: 369,09 g/mol Melting Pt: 35 °C Dichte: 1,584 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149174 CAS-Nummer: 10102-23-5 EINECS: 236-501-8 UN: 2630 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97.0 % |
Metal impurities | Max. 0.02 % |
Insolubility in water | Max. 0,05 % |