Sie suchten nach: Vakuum-Controller
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung: Die VACUU·SELECT Pakete zur Feinvakuumregelung bieten eine komfortable Vakuumregelung für Anwendungen zwischen 1 mbar und 10-3 mbar, wie et...
Artikel-Nr: (131-0000)
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Hersteller Artikel Nummer : 20700000
Beschreibung: Der VACUU·SELECT Controller ist ein intuitiver, einfach zu bedienender Vakuum-Controller mit Touch-Display für alle
Vakuumprozesse im Labor. Bei ...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung: Der komplett ausgestattete VACUU·SELECT Kompakt-Controller ist bereit für den Einsatz mit vorhandenen Vakuumquellen wie Einzelpumpen oder Vakuumnetzwe...
Artikel-Nr: (181-0581)
Lieferant: Welch by Gardner Denver
Hersteller Artikel Nummer : 600100
Beschreibung: Precise vacuum control for evaporation and distillation of solvents and chemicals.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KNFAVC900)
Lieferant: KNF
Hersteller Artikel Nummer : VC900
Beschreibung: Vacuum control unit to control the vacuum applications, like rotary evaporation, distillation, multi-user vacuum system.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (VACU20683180)
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Hersteller Artikel Nummer : 20683180
Beschreibung: Das lokale Vakuumnetzwerk VACUU.LAN verbindet mehrere Arbeitsstationen an eine Vakuumpumpe. Die verschiedenen Module ermöglichen den Anschluss nahezu ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (181-0332)
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Hersteller Artikel Nummer : 22614860
Beschreibung: The CVC 3000 detect compact vacuum controller complete with integral vacuum valve and sensor is ready to use either as a bench top or stand mounted un...
UOM: 1 * 1 ST
Safer Human and Environmental Health
Artikel-Nr: (181-0140)
Lieferant: BÜCHI
Hersteller Artikel Nummer : 047160
Beschreibung: V-850 Vakuumcontroller: Der Vakuumcontroller V-850 mit ¼" LCD-VGA-Bildschirm kann universell zur Anzeige, Steuerung und Einstellung des Vakuums...
UOM: 1 * 1 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom