Sie suchten nach: Vakuum-Absaugsysteme
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Integra
Beschreibung: Der VACUBOY Handoperator ist ideal zum kontrollierten, sicheren Absaugen und Entsorgen von jeder Flüssigkeit aus Küvetten, Mikrotiterplatten, Röhrchen...
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung: Das BioChem-VacuuCenter BVC basic ist für den Anschluss an eine bereits vorhandene externe Vakuumquelle – wie eine Membranpumpe oder ein Vakuumne...
Energiesparend
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung: Das VacuuCenter BVC Control dient zum effizienten und komfortablen Absaugen von Flüssigkeitsüberständen. Das Vakuumniveau – und damit die Saugkraft – ...
Energiesparend
Lieferant: Integra
Beschreibung: Das System ermöglicht das Absaugen, Entsorgen oder die Filtration von biologischen oder chemischen Flüssigkeiten auf eine saubere und sehr professione...
Lieferant: Integra
Beschreibung: Im Labor müssen täglich kleine Flüssigkeitsmengen entsorgt werden. Dazu gehört beispielsweise das Entfernen von Flüssigkeitsüberständen aus Reaktionsg...
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung: Das VacuuCenter BVC professional dient zur Absaugung und Entsorgung von biologischen Flüssigkeiten, und bietet ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit...
Energiesparend
Artikel-Nr: (181-9930)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Hersteller Artikel Nummer : 6140-0010
Beschreibung: Attach the Nalgene™ aspirator vacuum pump directly to sink faucets for vacuum draw. It can draw 11,5 L air per minute at a water flow rate of 6,5 L pe...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: GILSON
Beschreibung: The Gilson® safe aspiration station is a stand-alone motorised vacuum system for quick and easy aspiration of biological liquid waste disposal. Liquid...
Artikel-Nr: (216-1098)
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Hersteller Artikel Nummer : FTA-1
Beschreibung: All in one system with integrated pump designed for routine aspiration of the supernatent alcohol/buffer from the walls of microtubes during DNA/RNA p...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAF199170250)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Hersteller Artikel Nummer : F199170250
Beschreibung: These system is used to aspirate tissue culture media, supernatants, and chemical wastes.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: HAEP LABOR CONSULT
Beschreibung: Vacuum suction systems for connection to laboratory vacuum system without own suction pump.
Lieferant: HAEP LABOR CONSULT
Beschreibung: Vacuum aspiration system.
Artikel-Nr: (HAEP981323201)
Lieferant: HAEP LABOR CONSULT
Hersteller Artikel Nummer : 981323201
Beschreibung: Automatic safety vacuum system for extraction.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HAEP981323101)
Lieferant: HAEP LABOR CONSULT
Hersteller Artikel Nummer : 981323101
Beschreibung: Automatic suction system with suction capacity for connection to laboratory vacuum system.
UOM: null
Lieferant: HAEP LABOR CONSULT
Beschreibung: The simple vacuum safety aspiration system, together with the quick lock adapters, filter, ventilation insert and the silicone tubing forms a complete...
Lieferant: schuett-biotec GmbH
Beschreibung: The EcoVac safety-vacuum-system supports efficient work and increases the safety standard when working with infectious material in a laboratory.
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom