V-710 Vakuumpumpen
Lieferant: Büchi
531-0147EA 5469 CHF
BUCH072001 BUCH072100 BUCH072211 BUCH072000 BUCH072511 BUCH072311
V-710 Vakuumpumpen
Komplettes Vakuum-System in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse. Die extrem leise, chemikalienbeständige PTFE-Membranpumpe mit Transparentköpfen kann zur Förderung von Gasen und Dämpfen aller Art verwendet werden. Mit einem Saugvermögen von 3,1 m³/h und einem Endvakuum von 2 mbar eignet sich die Pumpe nicht nur perfekt für das Arbeiten mit großen Rotationsverdampfern, sondern kann auch überall dort eingesetzt werden, wo ein hohes Saugvermögen und ein geringes Vakuum erforderlich sind. Durch das kompakte Design eignet sie sich entweder für die Verwendung direkt am Arbeitsplatz oder für den Einbau in Labormöbel. Mit einem integrierten Schaltkasten. Die Drehzahl lässt sich mittels V-850, V-855, V-801 Easy Vac und V-802 LabVac kontrollieren. Der optionale Nachkühler kondensiert die restlichen Lösungsmitteldämpfe nach dem Pumpen.
Die betriebsbereite Ausführung umfasst eine V-710 Vakuumpumpe, einen Schalldämpfer und 2-m-Schlauch inkl. Netzkabel und Bedienungsanleitung.
V-710 mit manueller Vakuumsteuerung
Das V-710 Vakuumsystem mit einfacher Vakuumsteuerung: Der Luftstrom wird durch ein Nadelventil reguliert und erzeugt dadurch das Vakuum, das auf einer manuellen Anzeige angegeben wird. Der Einsatz einer Woulff'schen Flasche wird empfohlen. Diese ist im Lieferumfang enthalten.
V-710 Advanced
Der V-850 Vakuum-Controller kann direkt auf dem V-710 Vakuumsystem befestigt werden. Die Drehzahlregelung erfordert keine zusätzliche Ventileinheit. Die betriebsbereite Ausrüstung umfasst die V-710 Vakuumpumpe, den V-850 Vakuum-Controller und eine Woulff'sche Flasche.
V-710 Professional
Dank der erweiterten Funktionen des V-855 Vakuum-Controllers eignet sich die Vakuumpumpe für ein professionelles Paket. Der Vakuum-Controller kann direkt auf dem V-710 Vakuumsystem befestigt werden. Die Drehzahlregelung erfordert keine zusätzliche Ventileinheit. Die betriebsbereite Ausrüstung umfasst die V-710 Vakuumpumpe, den V-855 Vakuum-Controller und eine Woulff'sche Flasche.
V-710 LabVac
Dieses Modul ist speziell für ein möglichst optimales Vakuum in einem Laborvakuumsystem entwickelt worden. So kann für mehrere Anwender eine Voreinstellung des Vakuums vorgenommen werden. Durch diese Einstellung kann die Laufzeit des Vakuums reduziert und Energie eingespart werden.
V-710 Professional
Dank der erweiterten Funktionen des V-855 Vakuum-Controllers eignet sich die Vakuumpumpe für ein professionelles Paket. Der Vakuum-Controller kann direkt auf dem V-710 Vakuumsystem befestigt werden. Die Drehzahlregelung erfordert keine zusätzliche Ventileinheit. Die betriebsbereite Ausrüstung umfasst die V-710 Vakuumpumpe, den V-855 Vakuum-Controller und eine Woulff'sche Flasche.
Dieses Modul ist speziell für ein möglichst optimales Vakuum in einem Laborvakuumsystem entwickelt worden. So kann für mehrere Anwender eine Voreinstellung des Vakuums vorgenommen werden. Durch diese Einstellung kann die Laufzeit des Vakuums reduziert und Energie eingespart werden.