Sie suchten nach: Trübungsmessgeräte
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: The degree of turbidity is a measure of water quality - a liquid is cloudy if it contains undissolved suspended matter such as particles or bacteria.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das TIR 210 ist ein kompaktes Trübungsmessgerät für schnelle und präzise Messungen vor Ort.
Lieferant: Hach
Beschreibung: Dank Wolfram- oder LED-Lichtquellen und bewährter Optik sorgen diese Geräte noch zuverlässiger für genaue und stabile Messungen.
Lieferant: Hach
Beschreibung: Diese Lasertrübungsmessgeräte verfügen über ein leistungsfähiges optisches Messsystem. Mittels elektromagnetischer Wellen ermöglicht es die RFID (Radi...
Lieferant: WTW
Beschreibung: Das Turb 430, mit Lab-Option via LabStation, eignet sich für Trinkwasseranalysen, Umweltüberwachung, Referenzlabormessungen und Prozesssteuerung....
Lieferant: WTW
Beschreibung: Die Turb® 355 bieten dem Benutzer die Wahl, nephelometrische Messungen bei 90° Streulicht mit entweder einer Infrarot-Lichtquelle oder einer Wolfram-W...
Lieferant: WTW
Beschreibung: The 'fine art' of measurement. Small but powerful: Optical finesse, reliable findings, ease of use and lab AQA with LIMS connection.
Lieferant: Hach
Beschreibung: Tragbares Trübungsmessgerät, Wolfram, Messbereich: 0 - 1000 NTU
Artikel-Nr: (HACHLXV3229900001)
Lieferant: Hach
Hersteller Artikel Nummer : LXV3229900001
Beschreibung: This Turbidity Suspended Solids (TSS) and sludge blanket level system can be used as an optimisation tool for monitoring process analyses or as an eas...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (LOVI194300)
Lieferant: Lovibond
Hersteller Artikel Nummer : 194300
Beschreibung: Ideal for field and environmental testing, the TB350 turbidity meter delivers the most reliable measurements for low range to high range samples with ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (LOVI194000)
Lieferant: Lovibond
Hersteller Artikel Nummer : 194000
Beschreibung: The TurbiDirect is an autoranging turbidity meter designed for the laboratory or portable use.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: EUTECH
Beschreibung: Das Trübungsmessgerät arbeitet nach dem nephelometrischen Prinzip und liefert laborgenaue, hochgradig wiederholbare Ergebnisse.
Artikel-Nr: (ORIOAQ3010)
Lieferant: Thermo Orion
Hersteller Artikel Nummer : AQ3010
Beschreibung: The Orion AQUAfast AQ3010 is based on the nephelometric principle with 90° detection.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (707-0005)
Lieferant: Hach
Hersteller Artikel Nummer : 2177200
Beschreibung: Die Scheibe wurde für Messungen der Wassertransparenz in situ mittels einer semi-quantitativen Methode entwickelt.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (720-2686)
Lieferant: LABONORD
Hersteller Artikel Nummer : BELATBMETER
Beschreibung: Instrument zur Messung der Zellkonzentration als Teil des Turbitec-Prozesses für flüssigkeitsbasierende Zytologie im Rahmen von Gebährmutterhalskrebs-...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (VELPR109B12150)
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Hersteller Artikel Nummer : R109B12150
Beschreibung: Dieses TB1 misst die Trübung von wässrigen Proben einfach und genau.
UOM: 1 * 1 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom