Rührwerke, mechanisch, SS-Serie
Lieferant: Cole Parmer
Stuart®
441-0195EA 2190 CHF
441-0195 441-0208
Rührwerke, mechanisch, SS-Serie
Rührer Rührwerke
Leise laufende Rührwerke, die alle Anforderungen im Labor erfüllen.
  • SS20 hat einen hohlen Schaft zur einfachen Einstellung der Höhe der Rührblätter
  • BioCote® Mikrobenschutz
  • Werkzeuglose Spannvorrichtung
SS10 ist ein Allzweckrührer, geeignet für alltägliche Laboranwendungen. Er besitzt eine gute Drehzahlregelung und einen guten Überlastungsschutz. Ideal für wässrige und niederviskose Flüssigkeiten.
SS20 ist ein leistungsfähiger Rührer mit erweitertem Überlastungsschutz und hochentwickelter und interaktiver Drehzahlregelung für höchste Beanspruchung. Geeignet für Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42
Bestellinformation: Ständer, Rührkopf und -stab im Lieferumfang nicht enthalten. Klemmen und Rührschäfte müssen separat bestellt werden.