Hygiene-Monitoring-System, HY-LiTE® 2
Lieferant: Merck
1.30100.0001EA 8570 CHF
1.30100.0001
Hygiene-Monitoring-System, HY-LiTE® 2
Überwachungssysteme Hygiene-Überwachungssysteme
HY-LiTE® 2 dient der schnellen, quantitativen Hygieneüberwachung von Flüssigkeiten und Oberflächen mittels ATP-Biolumineszenz. Das Gerät ist in einer handlichen, leichten Umhängetasche untergebracht und umfasst Datenaufzeichnung und die Software TREND2 zur erweiterten Datenverwaltung. Mit der HY-LiTE® TREND2 Software können HACCP-Pläne und individuelle Grenzwerte erstellt werden. Durch die grafische Darstellung der Ergebnisse sind diese einfach auszuwerten und zu interpretieren. HY-LiTE® wird in den verschiedensten Produktions- und Verarbeitungsbereichen eingesetzt, wie z. B. in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie, der Dienstleistungsbranche (Gebäudereinigung), in der Gemeinschaftsverpflegung und in Großküchen, bei Getränkeherstellern sowie in staatlichen Institutionen oder der Pharmaindustrie.
  • Benutzerfreundlich und handlich, kann von jedem bedient und überall eingesetzt werden
  • Liefert Ergebnisse innerhalb von nur einer Minute; Produktionsmitarbeiter können direkt nach der Reinigung testen, sodass notwendige Behebungsmaßnahmen noch vor Produktionsbeginn getroffen werden können
  • Das Luminometer speichert 2000 Messergebnisse, sodass Trends identifiziert und „Vorher-Nachher“-Effekte der Reinigungsverfahren veranschaulicht werden können
  • Breiter Betriebstemperaturbereich (5 bis 35 °C) ermöglicht den Einsatz in jeglichen Bereichen – von Kühlräumen bis hin zu Bereichen der heißen Lebensmittelverarbeitung
Lieferumfang: Includes HY-LiTE® 2 luminometer, quality assurance certificate and test report, A/C power supply (110 - 240 V) and adapters for international use, battery holder (requires 4 x AA batteries; batteries not included), USB stick with TREND 2 software for Windows O/S PCs (Win10 supported) and user manuals, USB cable for TREND 2 data synchronization, and robust carrying case with shoulder strap. In addition, several additional HY-LiTE® 2 accessories are also available to order as separate items; contact your VWR representative for more information.