Temperaturprüfschränke, M-Serie
Lieferant: Binder
466-0018EA 17670 CHF
466-0018 466-0017 466-0016 466-0015
Temperaturprüfschränke, M-Serie
Prüfkammern Temperaturtestkammern
Die Kälte-/Wärmetestkammern mit Innenraum aus Edelstahl sind ideal für Materialprüfen und Alterungstests. Die Geräte besitzen aufgrund der Hochleistungsluftturbine eine hohe Luftaustauschrate, eine einstellbare TWB-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 2 mit optischem Alarm und Abluftrohr (50 mm Ø). Kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Türe oder einem Luftwechsel. Die Geräte verfügen über eine digitale Temperatureinstellung. GLP-/GMP-Konformität wird durch die integrierte RS422-Schnittstelle und das optionale APT-COM™ DataControlSystem gewährleistet.
  • Elektronisch gesteuerte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie mit forcierter Umluft für ein schnelles und gleichmäßiges Trocknen
  • Einstellbare Temperaturrampenfunktion über den Programmeditor, benutzerfreundliche LCD-Anzeige mit einfacher Menüführung
  • Einstellbare Ventilatordrehzahl (0 - 100%) und programmierbare Abluftklappen
  • MCS-Regler mit 25 Programmen mit je 100 Abschnitten, maximal 500 Programmsegmente
  • Kalibrierung und Validierung möglich
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Zwei Einschübe aus verchromtem Stahl sind im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass M 400 und M 720 eine dreiphasige Stromversorgung benötigen.