Inverses Mikroskop, IT 400+
630-0792EA 4250 CHF
VWRI630-0792 VWRI630-0766
Inverses Mikroskop, IT 400+
Dieses inverse Mikroskop eignet sich für die Arbeit mit Gewebekulturen und andere Anwendungen mit lebenden Zellen.
  • Arbeitsabstand von 50 mm
  • Tisch verwendbar mit 96-Well-Mikrotiterplatten für Kulturen und Petrischalen
  • Der Kondensor kann zum Beobachten größerer Gefäße wie Rollerflaschen und Zellfabriken weggeschwenkt werden
sowohl in Forschungseinrichtungen, Hochschulen und medizinischen Einrichtungen, als auch in landwirtschaftlichen Forschungsinstituten
Lieferumfang: Supplied with protective dust cover, spare halogen bulb and fuse.