Sie suchten nach: Kaltlichtquellen
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Kaltlichtquelle mit kompaktem und stabilem Aluminiumgehäuse und temperaturgeregeltem Lüfter liefert eine optimale und homogene Ausleuchtung der ...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese lüfterlose Kaltlichtquelle mit passiver Kühlung und kompaktem, stabilem Aluminiumgehäuse liefert eine optimale und homogene Ausleuchtung der Lic...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die passiv gekühlte LED-Kaltlichtquelle VisiLight® LED3 ohne Lüfterkühlung kann für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. Qualitätssischerung, industrie...
Artikel-Nr: (631-1085)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese leistungsstarke Lichtquelle mit 14-Watt-LED liefert ein pur-weißes Licht (6300 K).
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: Professionelle Beleuchtung für die Stereomikroskopie. Die VisiLED-Produktlinie bietet modulare, homogene und schattenfreie LED-Beleuchtung für die Ste...
Artikel-Nr: (630-1528)
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Hersteller Artikel Nummer : 120300
Beschreibung: Diese kompakte LED-Kaltlichtquelle für umweltfreundliche PURAVIS® Lichtleiter benötigt nur eine LED und liefert Licht mit der Helligkeit einer 30-W-Ha...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: Diese LED-Kaltlichtquellen für umweltfreundliche PURAVIS® Lichtleiter wird von mehreren LED-Modulen betrieben und bietet ein leistungsstarkes Beleucht...
Artikel-Nr: (SCOC400350)
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Hersteller Artikel Nummer : 400350
Beschreibung: Professional incident and darkfield illumination.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-2597)
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Hersteller Artikel Nummer : 150700
Beschreibung: Diese professionelle Halogen-Kaltlichtquelle für umweltfreundliche PURAVIS® Glasfaser-Lichtleiter wurde mit dem kompletten 150 W-Halogenspektrum ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (EUMXLE5210)
Lieferant: EUROMEX
Hersteller Artikel Nummer : LE5210
Beschreibung: This popular multifunctional cold light source contains a 100 W halogen light source.
UOM: 1 * 1 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom