Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
PCR-Arbeitsstationen und -Abzüge
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/23/18989623.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (732-2541)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die VWR® PCR Workstation bietet doppelte Dekontaminierungsaktivität durch UV-Deaktivierung von luft- und oberflächengebundenen Kontaminanten und stell...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-3409)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die PCR Workstation Pro bietet doppelten Kontaminationsschutz durch UV-Inaktivierung von Schadstoffen in der Luft und auf Oberflächen und stellt somit...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung:   Advanced benchtop UV cabinets providing aseptic conditions for a variety of biomedical and biochemical procedures. Innovative dual UV system: built-in...
Lieferant:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beschreibung:   Die neue Serie von CaptairBio PCR-Werkbänken bietet optimale Leistung beim Arbeiten mit nicht-pathogenen Elementen und wurde für Arbeitsvorgänge mit e...
Lieferant:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Hersteller Artikel Nummer : UVT-B-ARINLEU
Beschreibung:   Advanced benchtop UV cabinet providing aseptic conditions for a variety of biomedical and biochemical procedures. The economy bench model is dedicated...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (LBCP3970325)
Lieferant:  LABCONCO
Hersteller Artikel Nummer : 3970325
Beschreibung:   Filtered PCR Enclosures direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 conditions and protect your work from particulate ...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Hersteller Artikel Nummer : UVT-S-AREURO
Beschreibung:   Advanced benchtop UV cabinet providing aseptic conditions for a variety of biomedical and biochemical procedures. The large capacity stainless steel U...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Hersteller Artikel Nummer : UVT-B-AREURO
Beschreibung:   Advanced benchtop UV cabinet providing aseptic conditions for a variety of biomedical and biochemical procedures. Robust general purpose stainless ste...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 12
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping