Handschuhbox, mobil und zum Einmalgebrauch, Captair® Pyramid
Lieferant: Erlab
captair® Pyramid®
135-1734EA 641 CHF
135-1734
Handschuhbox, mobil und zum Einmalgebrauch, Captair® Pyramid
Handschuhboxen und -beutel
A portable isolation enclosure which provides user and sample protection.
  • Leichter isolierter Arbeitsraum mit Reißverschlussöffnung, mobil und zum Einmalgebrauch
  • Einfache Konstruktion, problemloser Aufbau an fast jedem Ort
  • Gaszuführventil für Inertgas-Anwendungen
  • Schräge Seitenwände für verbesserte Sicht
  • Optimal luftdicht
Die Captair® pyramid schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten, ist ideal für die Verwendung bei inerter Atmosphäre und schützt das Beweismaterial vor Staub und Feuchtigkeit. Die captair pyramid® kann vom Feldeinsatz zur weiteren Analyse direkt und problemlos zu einem Labor gebracht werden. Sie verfügt über einen internen Anschluss, der mit einem externen Ventil verbunden ist. Dieses kann im Labor an eine Vakuumpumpe angeschlossen werden.
Anwendungsgebiete: Probenahme vor Ort wie Beweismaterial, Fingerabdruckanalyse, Öffnen von verdächtigen Paketen usw.
Lieferumfang: Wird mit PVC-Handschuhen (Größe XL) und werkseitigem Testzertifikat geliefert. Einheiten werden mit Druckluft bei 2,5 mm Hg getestet.