Standard-Gefriertruhen
Lieferant: Liebherr
471-0287EA 0 CHF
471-0287 471-0288 LIEBGTL6106 471-0925 471-1022 471-0286
Standard-Gefriertruhen
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Gefriertruhen zum kommerziellen Gebrauch mit StopFrost Technologie, um Eisablagerungen zu reduzieren.
  • Analoge Anzeige
  • Manuelles Abtauen
Temperaturbereich: −14 bis −26 °C.