Sie suchten nach: Extraktionsapparate, nach Soxhlet
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Jeder einzelne Schritt im Zusammenhang mit der Festphasenextraktion kann mit der LiChrolut® Extraktionseinheit durchgeführt werden. Diese transparente...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN® Borosilikatglas. Zur Extraktion aus Feststoffen mit Lösungsmitteln.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Soxhlet-Extraktionsapparate, LF 150 flange, Extraktorinhalt: 2000 ml, Kolbeninhalt: - ml
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass, extractor head only.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilicate glass.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass.
Artikel-Nr: (KAVA632442101100)
Lieferant: Kavalier
Hersteller Artikel Nummer : 632442101100
Beschreibung: Borosilicate glass. For extraction from solids with solvents.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KAVA632442108090)
Lieferant: Kavalier
Hersteller Artikel Nummer : 632442108090
Beschreibung: Borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Borosilicate glass.
Lieferant: BÜCHI
Beschreibung: Soxhlet extraction for exhaustive total fat extraction with preceding hydrolysis
Lieferant: BÜCHI
Beschreibung: Borosilicate glass.
Lieferant: BEHR
Beschreibung: Soxhlet-Extraktionsapparate, Extraktor für 30 ml Extraktionen, EZ 30
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom