Système de monitoring d'électroporation, Enhancer 3000 Monitoring System™
Lieferant: BTX
732-0469EA 7480 CHF
BTXI45-0057
Système de monitoring d'électroporation, Enhancer 3000 Monitoring System™
Das Überwachungssystem Enhancer 3000 ermöglicht die automatische Erfassung und Anzeige verschiedener Elektroporationsparameter. In Verbindung mit dem optionalen Kommunikationsmodul erlaubt es die Speicherung und Dokumentation der Daten zur weiteren Analyse. Mit dem System können sämtliche Hauptparameter der Elektroporation überwacht werden, einschließlich Wellenform, Scheitelwert, Feldstärke, Impulslänge, Impulsintervalle und Dauer des Wechselstrombetriebs. Diese Daten können bei Verwendung eines beliebigen Elektroporationsgenerators mit externen Impulsfunktionen erfasst werden.
  • Anzeige der gewählten Elektroporationsparameter als Wellenform und Verifizierung von Bedingungen zur Optimierung und Fehlerbehebung
  • Erfassung von Elektroporationseinstellungen und Analyse von Impulsamplitude, Feldstärke, Impulslänge, Impulsdauer im Wechselstrombetrieb und Frequenz
Das System Enhancer 3000 besteht aus drei Komponenten: einer Spannungssonde, einer Interfacebox und einem digitalen Oszilloskop. Die Spannungssonde und die Interfacebox bilden zusammen den Spannungsmonitor, während auf dem Oszilloskop die elektrischen Impulse als Wellenform angezeigt werden. Dieses System ermöglicht die Beurteilung kritischer Elektroporationseinstellungen.
* Zur Anzeige der Wellenformen und elektrischen Parametern wird ein digitales Oszilloskop benötigt