Sie suchten nach: Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die PerfectBlue Twin S ist ein System zur schnellen Trennung von typischen Minigel-Formaten von10×10 cm. Durch ihre geringe Größe und eine Trennkapazi...
Lieferant: VWR Peqlab
Beschreibung: Das Twin L kann, als das Größte der Serie, Gele mit einer Größe von 20×20 cm für die gleichzeitige Trennung von bis zu 50 Proben aufnehmen, wodurch si...
Artikel-Nr: (700-0292)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das vertikale Mini PAGE-System von shiroGEL ist ein modulares System und ermöglicht durch Austauschen der Einsätze die Durchführung von PAGE-Elektroph...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das Twin L kann, als das Größte der Serie, Gele mit einer Größe von 20×20 cm für die gleichzeitige Trennung von bis zu 50 Proben aufnehmen, wodurch si...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die extrabreite Doppelgelapparatur Twin ExW S für Gele im Format 20×10 cm ist das ideale System für die schnelle, analytische Auftrennung größerer Pro...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das shiroGEL vertical 20 bietet eine hohe Anwendungsflexibilität und zeichnet sich durch das einfache Gießen von Gelen aus. Beim Einrichten werde...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Für Gelgröße 16×14 cm. Das Twin M ist ein vielseitiges System für verschiedene Fragestellung. Neben der denaturierenden SDS-PAGE liefert es sehr gute ...
Lieferant: OWL SCIENTIFIC
Beschreibung: The Owl™ P9DS dual gel system is designed for quick and easy casting and running of one or two gels on the same device. When used with the available c...
Artikel-Nr: (720-2856)
Lieferant: OWL SCIENTIFIC
Hersteller Artikel Nummer : P82
Beschreibung: Vertikale Gelelektrophorese-Systeme, Dual gel vertical gel electrophoresis, Dual gel, uncooled, Owl P82, 100×80 - 100 mm
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (730-0311)
Lieferant: OWL SCIENTIFIC
Hersteller Artikel Nummer : P81
Beschreibung: The Owl™ P81 is a compact, single sided vertical electrophoresis system designed for economical, quick protein runs.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (80-6418-77)
Lieferant: Cytiva
Hersteller Artikel Nummer : 80-6418-77
Beschreibung: The simple, modular design of miniVE vertical electrophoresis system consolidates all the small parts for electrophoresis and blotting into one conven...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SG50)
Lieferant: Cytiva
Hersteller Artikel Nummer : SG50
Beschreibung: The SG series gradient formers are designed for producing linear gradients of aqueous solutions.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-1427)
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
Hersteller Artikel Nummer : 581
Beschreibung: MV10 für die Auftrennung von Proteinen auf Polyacrylamidgelen, fasst eine 9×19-cm-Gelkassette und ist für die meisten selbst hergestellten oder Fertig...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (80-6479-57)
Lieferant: Cytiva
Hersteller Artikel Nummer : 80-6479-57
Beschreibung: The key to outstanding, reproducible electrophoresis results is temperature control. Gels unequally cooled on their two faces produce slanted bands ap...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Roth Carl
Beschreibung: Vertikale Gelelektrophorese-Systeme, Vertical dual plate electrophoresis, Maxi vertical dual plate, Coolable, 285×275 mm, Inhalt: 48 gels
Lieferant: Roth Carl
Beschreibung: Vertikale Gelelektrophorese-Systeme, Vertical dual plate electrophoresis, Mini vertical dual plate, Standard, 200×140 mm, Inhalt: 20 gels
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom