Sie suchten nach: Mehrparameter-Kolorimeter
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.73632.0001)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.73632.0001
Beschreibung: Multiparameter colorimeter, Spectroquant® Move 100, Wellenlänge: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm, 210×95×45 mm
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (1.73635.0001)
Lieferant: Merck
Hersteller Artikel Nummer : 1.73635.0001
Beschreibung: The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers five key important parameters for disinfection control (mainly Food and...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: WATER-ID PRIMELAB
Beschreibung: The next generation of multitest Photometer, with pH - EC - TDS - ORP - Temperature measurement functionality.
New Product
Lieferant: Hach
Beschreibung: Die Colorimeter LICO 620 und LICO 690 eigenen sich hervorragend für professionelle Farbmessungen von klaren, transparenten Flüssigkeiten mittels Refer...
Artikel-Nr: (705-0744)
Lieferant: Hach
Hersteller Artikel Nummer : 9385200
Beschreibung: Bei dem DR900 handelt es sich um ein robustes Mehrparameter-Kolorimeter für den sofortigen Einsatz.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (705-0923)
Lieferant: Lovibond
Hersteller Artikel Nummer : 214025
Beschreibung: Der MD 610 vereint die mobile Einsetzbarkeit eines Handphotometers mit den Eigenschaften eines modernen Laborphotometers. Das Gerät bietet über 120 vo...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (LOVI210000)
Lieferant: Lovibond
Hersteller Artikel Nummer : 210000
Beschreibung: Multiparameter colorimeter, Portable with rechargeable battery, MultiDirect Photometer, Wellenlänge: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm, 265×195×70 mm
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (705-0920)
Lieferant: Lovibond
Hersteller Artikel Nummer : 214020
Beschreibung: The MD 600 is designed for the outdoor professional or on-site visits. It contains more than 120 pre-programmed methods.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (705-0731)
Lieferant: Thermo Orion
Hersteller Artikel Nummer : AQ4000
Beschreibung: Measure common colorimetric water and wastewater parameters using the Orion™ AQUAfast™ AQ4000 colorimeter with 65 preprogrammed methods, automatic sel...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (705-0732)
Lieferant: Thermo Orion
Hersteller Artikel Nummer : AQ3700
Beschreibung: Measure common colorimetric water and wastewater parameters using the Orion™ AQUAfast™ AQ3700 colorimeter with 90 preprogrammed methods, automatic sel...
UOM: 1 * 1 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom