Diese Kälte-Umwälzthermostate eignen sich ideal für externe Temperierungen bzw. zum Temperieren im Badgefäß. Die Geräte bieten hohe Heiz-/Kühlleistungen für kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten. Mit „Active Cooling Control“ für aktive Kälteleistungsregelung bis +200 °C (nicht bei Modellen ED oder F12). Die Modelle FP sind mit Proportional-Kälteleistungsregelung ausgestattet, dadurch energiesparend und mit geringer Abwärme. Einfaches Entfernen von unvermeidbarem Staub durch abnehmbares Lüftungsgitter. Modellabhängig mit Tragegriff oder Laufrollen für leichten Transport. Alle Modelle haben einen Ablaufhahn an der Frontseite zum einfachen Entleeren der Badflüssigkeit. Typische Anwendungen: Temperierung externer geschlossener Systeme, z. B. Photometer, Refraktometer, Viskosimeter. Für die simultane Temperierung kleiner Objekte im Thermostatenbad.
- LED-Temperaturanzeige für Ist- und Sollwerte
- Tastatur für Sollwerteingabe
- Einstellbarer Übertemperatur- und Trockengehschutz
- Übertemperatur-/Trockenlaufschutz (mit Schwimmerschalter)
- Timerfunktion
- RS232-Schnittstelle
- 3-Punkt-Kalibrierung
- Frühwarnsystem für niedrigen Flüssigkeitsstand und hohe/niedrige Temperatur
- Bietet zusätzlich einen erweiterten Temperaturbereich und eine elektronisch anpassbare Pumpenleistung
Modelle zusätzlich ein helles, praktisches VFD-Display zur gleichzeitigen Anzeige interner und externer Soll- und Istwerte sowie PID-Kaskaden-Temperaturregelung für eine optimale Stabilität interner und externer Temperaturen.
Elektronisch regelbarer Pumpendruck und beleuchtete Anzeige der Pumpenphase
Anschluss für externen PT100-Temperaturfühler für Messung und Regelung
Integrierter Programmgeber mit 10 Programmschritten
Modelle HE
Ein optionales elektronisches Modul mit Analoganschlüssen für Temperaturschreiber und Sollwertprogrammgeber.
Besonders leistungsfähige, elektronisch einstellbare Druck- und Saugpumpe (bis zu 1,1 bar)
ICC (Intelligente Kaskadenregelung), selbstoptimierend
TCF (Funktionen zur Temperaturregelung) für Bandbegrenzung, Grenzwerteinstellung, Co-Speed-Faktor und Regeldynamik
Modelle HL:
Gleiche Merkmale wie Modell HE, jedoch zusätzlich ein hinterleuchtetes LCD-Dialog-Display mit interaktivem Menü und Anschlüssen für optionale Magnetventile oder HST Booster-Heizer mit einer zusätzlichen Heizleistung von 4 kW.
RS232/RS485-Schnittstelle für umfassende Kommunikations- und Netzwerkmöglichkeiten
Integrierter Programmgeber für sechs 60-Schritte-Programme
Bei allen Geräten mit einer RS232-Schnittstelle kann die kostenlose EasyTemp Software zur Steuerung über den PC verwendet werden, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an VWR.
Max. Flussrate/max. Druck:
HE, HL: 22–26 l/min, 700 mbar Druck, 400 mbar Saugkraft (mit elektronisch einstellbarer Pumpenleistung)
Bitte beachten Hinweis: Kühlleistung bei +20, 0, −20, −30 und −40 °C