Sie suchten nach: Offene Umwälzsysteme
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Umwälzthermostate mit Edelstahlbad, wahlweise mit Advanced Programmable- oder Advanced Digital-Temperaturregler. Beide Ausführungen bieten eine einfac...
Artikel-Nr: (462-0205)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: The MX immersion thermostat is user friendly with three control buttons and on-screen prompts. The convenient slide control enables the flow rate to b...
UOM: 1 * 1 ST
Join the next Microbiology webinar on April 23rd
Revised and Amended EN ISO Standards for Microbiological Analysis.
Register
Free Webinar
Microbiology
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Die gekühlten/beheizten CORIO-Umwälzthermostate zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind ideal für alle Standar...
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt New Product
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Die DYNEO™ DD Einhängethermostate versprechen starke Leistung bei internen wie auch externen Anwendungen und bieten eine ganze Reihe von modernen Date...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CORI...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: DYNEO™ DD refrigerated circulators are powerful cooling units suitable for internal or external applications between –50 and +200 °C. The circulators ...
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Die Kälte-Umwälzthermostate der MAGIO™ Serie arbeiten mit einem Arbeitstemperaturbereich von –50 bis +300 °C und einer Heizleistung von bis zu 3 kW. ...
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt New Product
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Die leistungsstarken und robusten CORIO™ Labor-Umwälzthermostate bieten exakte Temperaturen, absolute Präzision und einen breiten Arbeitstemperaturber...
geringer Wasserverbrauch
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Die leistungsstarken und robusten CORIO™ Laborthermostate bieten exakte Temperaturen, absolute Präzision und einen großen Arbeitstemperaturbereich. Da...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Kalibrier-Thermostate sind für Anwendungen in Kalibrierlaboren, wie z. B. ISO, DKD, NAMAS, UKAS, und für Anforderungen gemäß DIN EN ISO...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Die DYNEO™ DD Umwälzthermostate sind in verschiedenen Badkombinationen mit unterschiedlichen Badgrößen erhältlich. DYNEO wurde für interne und externe...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Microplate storage/freezer, Thermostatischer Regler, CORIO™, CP, Temp.-Bereich: 20...200 °C, Temp.-Konst.: ± 0,02 °C, B×T×H: 132×160×362 mm, Heizleistung: 2 kW
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Die Brückenthermostate der MAGIO™ Reihe arbeiten mit einem Arbeitstemperaturbereich von −50 bis +300 °C* und einer Heizleistung von bis zu 3 kW. Mit i...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Die leistungsstarken und robusten CORIO™ Laborthermostate bieten exakte Temperaturen, absolute Präzision und einen großen Arbeitstemperaturbereich. De...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Bath with Integrated Circulator, Wärmethermostat, MAGIO™, MX-BC12, Kapazität: 8,5 - 12 L, Temp.-Bereich: 20... 300 °C, Temp.-Konst.: ± 0,01 °C, Bad B×T×H: 220×150×200 mm, B×T×H: 330×490×470 mm
Artikel-Nr: (JULA9013701.33)
Lieferant: JULABO GmbH
Hersteller Artikel Nummer : 9013701.33
Beschreibung: CORIO™ CP refrigerated/heating circulator combinations with stainless steel bath tanks for internal or external temperature applications from –50 to +...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom