Sie suchten nach: Temperiersysteme
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: PRESTO®-Systeme decken mit hoher Kühl- und Heizleistung einen Arbeitstemperaturbereich von −93 bis +250 °C ab. Diese Instrumente können exotherme und ...
Artikel-Nr: (JULA9021709.D)
Lieferant: JULABO GmbH
Hersteller Artikel Nummer : 9021709.D
Beschreibung: The JULABO beer forcing test bath in conjunction with a photometer determines the product life of beer before clouding. The simulated aging process is...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: Prozess-Thermostate mit integriertem Kühlsystem für das dynamische Temperieren in externen Kreisläufen.
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: Die Gerätelinie LOOP umfasst zwei thermoelektrische Umwälzthermostate zur externen Temperierung.
Lieferant: HUBER
Beschreibung: Unistat® Geräte sind die ideale Lösung für die schnelle und präzise Temperaturregelung von extern angeschlossenen Systemen. Diese kompakten Geräte erm...
Lieferant: IKA
Beschreibung: ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to tempe...
Artikel-Nr: (HUBE2041.0001.01)
Lieferant: HUBER
Hersteller Artikel Nummer : 2041.0001.01
Beschreibung: BFT5 is a special heating and cooling thermostat ideal for beer-forcing test. This unit is fitted with True Adaptive temperature control and programme...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: HUBER
Beschreibung: Unistat® technology guarantees precise, reproducible temperature control results, short heating and cooling times and large temperature ranges without...
Artikel-Nr: (IKAA25004524)
Lieferant: IKA
Hersteller Artikel Nummer : 25004524
Beschreibung: This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pre...
UOM: 1 * 1 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom