Diese Diagrammschreiber mit LCD-Bildschirm bieten eine schnelle Methode zur Erfassung von Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten. Alle Modelle bieten eine ausgezeichnete Auflösung auf Kreisdiagrammen (Ø 200 mm) und sind zusätzlich mit einem Arm ausgestattet, der einen Stift hält und nach oben schwenkbar ist, sodass Stift und Diagramm leicht ausgetauscht werden können. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Digitalanzeige und ein austauschbarer Sensor.
- Vom Benutzer wählbare Aufnahmezeiten und Temperaturbereiche
- Umschaltbar zwischen Skalen für °C/°F und Feuchtigkeit (RH)/Taupunkt (Td)
- Benutzerkalibrierung
B×T×H: 234×79×234 mm
Gewicht: 1,8 kg
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind Stifte, das Master-Kalibrierzertifikat und AA-Sicherungsbatterien enthalten. Diagramme müssen separat bestellt werden.