Kalorimeter, C 7000
Lieferant: IKA
622-0018EA 76020 CHF
IKAC8800900 622-0018 IKAA8801400 IKAC8801400
Kalorimeter, C 7000
Kalorimeter
Das C 7000 ist das erste IKA-Kalorimeter speziell für die Messung des Brennwerts flüssiger oder fester Proben in einem vollständig trockenen Verfahren.
  • Hohe Probenahmefrequenz
  • Genaue Bestimmung des Brennwerts gemäß ISO 1928
  • Automatische Erkennung der Aufschlussgefäße
  • Das Standardmodell C 7010 kann auf Einwegtiegel C 14 aufgesetzt werden
  • Waage, Drucker und PC über Schnittstelle anschließbar
Die Temperaturmessung erfolgt direkt im Aufschlusssystem. Die Messdauer ist daher verkürzt und variiert je nach Probenart zwischen 3 und 7 Minuten. Durch ein besonderes Codiersystem können bis zu 8 Aufschlussgefäße verwaltet werden.
Bestellinformation: Set 1 is supplied with a C 7010 standard calorimetric bomb, a C 7002 cooler and a C 48 oxygen filling station, set 2 is the same except it has a C 7012 halogen resistant calorimetric bomb.