Laborverfahren zur Bestimmung der mikrobiellen Bodenatmung, OxiTop® Control B6/B6M
Lieferant: WTW
OxiTop®
705-1010EA 8510 CHF
WTWA208232 WTWA208230 WTWA208231
Laborverfahren zur Bestimmung der mikrobiellen Bodenatmung, OxiTop® Control B6/B6M
Laborverfahren zur Bestimmung der mikrobiellen Bodenatmung nach DIN 19 737. Die Bestimmung der Bodenatmung dient zur Prognose, Bestandsaufnahme und Kontrolle von Sanierungsarbeiten, zu biochemischen Abbaumessungen von Substanzen (Pestizide, Fungizide, Dünger usw.) sowie zur Durchführung von Toxizitätstests. Diese Bestimmung ist mit dem OxiTop® Control System und speziellen, in der Praxis erprobten Messgefäßen sehr präzise, einfach und preisgünstig möglich.
  • Einfach und präzise
  • Kosteneffizient
  • Messflaschen und Adapter bei 121 °C autoklavierbar
  • Anwendungsbereich des Controllers 500 - 1350 hPa
  • Bei Abfrage durch den Controller blinkt der Kopf 5 Sekunden lang
Untersuchungen der Bodenatmung können in zwei unterschiedlichen Typen von Gefäßen ausgeführt werden. Bei hoher Bodenatmung mit großer CO₂-Produktion empfiehlt sich der Einsatz des Behälters MG1.0. Die Öffnungsweite des Gefäßes (Durchmesser ca. 100 mm) erlaubt den Einsatz eines größeren Behälters zur CO₂-Absorption und damit die quantitative Bestimmung von CO₂.