Luft-/Dampfeinlassrohre, gerade, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
Quickfit®
201-3057EA 59 CHF
201-3057 201-3056 201-3058
Luft-/Dampfeinlassrohre, gerade, Quickfit®
Röhrchen Gaseinleitungsrohre
Pyrex® Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Kegel mit Stiel und reduziertem Schaft
Nützlich für die Herstellung von Gaseinlassrohren.
Stiellänge: 150 mm
Drei Schaftlängen: 45/60/70 mm.