VWR®, Reaktionsgefäße und Schraubverschlüsse
Lieferant: VWR
VWR®
211-0099EA 220 CHF
211-0099 16466-032 211-0097 VWRU16466-038 16466-036 211-0125 VWRU16466-048 VWRU16466-046 211-0094 211-0092 211-0093 VWRU16466-080 VWRU16466-056 VWRU16466-034 VWRU16466-044 VWRU16466-054 211-0127 VWRU16466-030 16466-082 VWRU16466-050 VWRU16466-060
VWR®, Reaktionsgefäße und Schraubverschlüsse
Röhrchen Reaktionsgefäße
Optisch klares PP, mit Graduierung, autoklavierbar und kältebeständig (-80 °C), mit Schraubgewinde.
  • Beständig gegenüber Zentrifugation bis 20000 ×g
  • Mit Universalschraubgewinde, das zu allen herkömmlichen Kappenmarken passt
  • Die Kappen haben eine O-Ring-Dichtung aus Ethylen-Propylen zur lecksicheren Lagerung
  • Die Kappen haben eine glatte Oberfläche zum Anbringen von Etiketten
  • Sterile Röhrchen sind durch Strahlung sterilisiert
  • Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign
Verpackung: Unsterile Reaktionsgefäße und Kappen sind in wiederverschließbaren Beuteln verpackt. Sterile Reaktionsgefäße mit anhängenden Kappen: 50 Reaktionsgefäße in sterilem Beutel, 10 Beutel pro Packung.