Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Laboratory trays, Azlon®
Lieferant: SciLabware
Azlon®
PVC, white, with pouring lip.
  • Lightweight and robust
  • Do not chip and are easily cleaned
  • Accepts standard photographic paper
Highly versatile trays, ideal for a wide range of applications. The ribs on the base make these trays ideal for use as developing dishes.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
B×T×H VE Katalognummer Menge
300×250×62 mm 1 AZLODWR007
Hersteller Artikel Nummer : DWR007
650×520×90 mm 1 AZLODWR012
Hersteller Artikel Nummer : DWR012
260×200×65 mm 1 216-2818
Hersteller Artikel Nummer : DWR006
420×320×75 mm 1 216-2819
Hersteller Artikel Nummer : DWR008
510×425×75 mm 1 216-2820
Hersteller Artikel Nummer : DWR010
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping