Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Abdampfschalen mit Rand
Lieferant: Bochem
Edelstahl, rostfrei, 18/10.
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Für eine Vielzahl von Anwendungen in Labor, Medizin, Produktion etc.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
B×T×H VE Katalognummer Menge
220×155×40 mm 1 216-0024
Hersteller Artikel Nummer : 8454
240×160×50 mm 1 216-0025
Hersteller Artikel Nummer : 8455
310×200×45 mm 1 216-0026
Hersteller Artikel Nummer : 8456
340×210×60 mm 1 216-0027
Hersteller Artikel Nummer : 8457
375×270×45 mm 1 216-0028
Hersteller Artikel Nummer : 8459
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge