Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
Lieferant: Gilac PROFESSIONNEL
HDPE (niedrige Form) oder LDPE (hohe Form), durchscheinend.
  • Lebensmittelgeeignet
  • Gute Temperaturbeständigkeit -15 bis +60 °C (HDPE), -40 bis +90 °C (LDPE)
  • Leicht und robust
Ideal für eine Vielzahl von Verwendungen.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
B×T×H Kapazität Form Material VE Katalognummer Menge
300×200×60 mm 2 l niedrig HDPE 1 216-2881
Hersteller Artikel Nummer : G154121
350×230×70 mm 3 l niedrig HDPE 1 216-2882
Hersteller Artikel Nummer : G154221
437×285×75 mm 5 l niedrig HDPE 1 216-2883
Hersteller Artikel Nummer : G154321
485×335×75 mm 8 l niedrig HDPE 1 216-2884
Hersteller Artikel Nummer : G154421
535×385×80 mm 10 l niedrig HDPE 1 216-2885
Hersteller Artikel Nummer : G154521
365×310×160 mm 10 l hoch LDPE 1 216-2864
Hersteller Artikel Nummer : G110021
530×410×140 mm 20 l hoch LDPE 1 216-2887
Hersteller Artikel Nummer : G155421
540×435×200 mm 30 l hoch LDPE 1 216-2865
Hersteller Artikel Nummer : G113721
550×445×305 mm 45 l hoch LDPE 1 216-2886
Hersteller Artikel Nummer : G155021
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping