Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Instrumententabletts
Lieferant: P.S. KUNSTSTOFWERKE AG
Melamin, weiß, poliert.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +80 °C
  • Widerstandsfähige, glatte Oberflächen für leichte Reinigung
Niedriges Profil.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
B×T×H VE Katalognummer Menge
190×150×20 mm 1 216-1680
Hersteller Artikel Nummer : 2034810010
240×180×20 mm 1 216-1677
Hersteller Artikel Nummer : 2035420010
270×210×20 mm 1 216-1679
Hersteller Artikel Nummer : 2033910010
300×190×20 mm 1 216-1676
Hersteller Artikel Nummer : 2035150010
360×240×20 mm 1 216-1675
Hersteller Artikel Nummer : 2034030010
430×290×20 mm 1 216-1678
Hersteller Artikel Nummer : 2049450010
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge