Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Transfermembranen, Nitrocellulose, Protran®
Lieferant: Whatman (GE Healthcare)
Protran®
Protran® Membranen werden aus 100% reiner Nitrocellulose hergestellt, um höchstmögliche Bindungskapazität zu gewährleisten. Sie sind mit einer Reihe von Detektionsverfahren kompatibel, insbesondere mit isotopischen und colorimetrischen Verfahren sowie mit Chemilumineszenz- und Fluoreszenzverfahren. Da kein Tränken mit Methanol erforderlich ist, handelt es sich um die Membran der Wahl für Proteine, die wässrige Bedingungen bevorzugen. Die Membran wird vor dem Transfer lediglich mit Wasser vorbenetzt und dann in den Transferpuffer gegeben. Weitere Vorbehandlungsschritte sind nicht erforderlich.
  • Hohe Bindung, niedriger Hintergrund, keine Notwendigkeit strenger Waschbedingungen
  • Die Proteine behalten ihre Molekülerkennungsaktivität viele Jahre lang
Die Membran der Porengröße 0,2 µm (Protran® BA83) gewährleistet eine hohe Retention kleiner Proteine unter 20 kD, indem sie den Probendurchlass ohne Bindung reduziert. Die Membran der Porengröße 0,45 µm (Protran® BA85) ist ideal für größere Molekulargewichte.
Protran®-Bindungskapazität: 80 - 150 µg/cm²
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Protran® BA83, Porengröße 0,2 μm
Bezeichnung Abmessungen VE Katalognummer Menge
Rundmembran Ø 82 mm 50 732-4012
Hersteller Artikel Nummer : 10401316
Protran® BA85, Porengröße 0,45 μm
Bezeichnung Abmessungen VE Katalognummer Menge
Rundmembran Ø 25 mm 100 732-4168
Hersteller Artikel Nummer : 10402506
Rundmembran Ø 25 mm 1.000 732-0347
Hersteller Artikel Nummer : 10402578
Rundmembran Ø 82 mm 50 732-4000
Hersteller Artikel Nummer : 10401116
Rundmembran Ø 132 mm 50 732-4169
Hersteller Artikel Nummer : 10402525
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping