Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Schneidewerkzeuge
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/93/18945093.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (WHEA177105)
Lieferant:  DWK Life Sciences
Hersteller Artikel Nummer : 177105
Beschreibung:   These snapers for ampoules protect against glass splinters and prevent cross contamination.
UOM:  1 * 144 ST
Lieferant:  CAMAG
Beschreibung:   Ideales Instrument zum präzisen Schneiden von DC/HPTLC-Platten, die häufig in Vorversuchen und bei der Methodenentwicklung zum Einsatz kommen. Mit dem...
Artikel-Nr: (BELAF389520000)
Lieferant:  Bel-Art
Hersteller Artikel Nummer : F389520000
Beschreibung:   The box style design of the ampoule opener allows one handed opening of up to 3 ampoules at a time by simply pressing down on lid. Ampoule necks are s...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  SCILABWARE
Beschreibung:   Ampoule breakers, HDPE, for 5 - 10 ml glass ampoules
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   These breakers for ampoules are designed to prevent contamination. Breaker snaps ampoule tip off.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 5  von 5