Stopfen Iso-Versinic®, konisch
Lieferant: Saint-Gobain
VERN271014EA 209 CHF
VERN271014
Stopfen Iso-Versinic®, konisch
Fluorelastomer Viton®. Hervorragende chemische Beständigkeit auch bei hohen Temperaturen.
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Säuren und aggressiven Chemikalien auch bei hohen Konzentrationen und Temperaturen, insbesondere Kohlenwasserstoffe, Öle und starke Säuren, aromatische und chlorierte Lösungsmittel
  • Bedarfsgerechte Packungsgrößen
  • Temperaturbeständig von -20...+200 °C (kurzfristig bis 300 °C)