Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Hähne mit Seitenarmen

Lieferant: COWIE
PTFE, mit Seitenarmen aus Glas

  • Inert, unzerbrechlich, fettfrei
  • Stopfen kann nicht versehentlich entfernt werden
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Durchgangs- oder T-Hahn, komplett mit Seitenarmen aus Borosilikatglas. Einfache Montage und Demontage, mittlere Leistung für Vakuumdruck




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt

Hähne, gerade
Bohrung Ø Für Schlauch A-Ø VE Katalognummer Menge
3 mm 8 mm 1 COWI016.003
Hersteller Artikel Nummer : 016.003
8 mm 14 mm 1 COWI016.008
Hersteller Artikel Nummer : 016.008
10 mm 14 mm 1 229-0550
Hersteller Artikel Nummer : 016.010
2 mm 8 mm 1 229-0547
Hersteller Artikel Nummer : 016.002
4 mm 10 mm 1 229-0548
Hersteller Artikel Nummer : 016.004
6 mm 14 mm 1 229-0549
Hersteller Artikel Nummer : 016.006

Hähne, Typ T
Bohrung Ø Für Schlauch A-Ø VE Katalognummer Menge
2 mm 8 mm 1 229-0551
Hersteller Artikel Nummer : 016.102
3 mm 8 mm 1 229-0552
Hersteller Artikel Nummer : 016.103
4 mm 10 mm 1 229-0553
Hersteller Artikel Nummer : 016.104
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping