Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Schlauchventile, LaboPlast®
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
PP/PE, weiß-rot oder PVDF, transparent
  • PVDF, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, lebensmittelgeeignet
  • PP/PE für den industriellen Einsatz
  • Maximale Druckbelastung 1 Bar
Diese 2- bzw. 3-Wege-Ventile sind hervorragend geeignet zur Regulierung oder der kompletten Sperrung des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten. Insbesondere in der Chemie, der Biologie, der Pharmazie und in der Lebensmitteltechnik werden bevorzugt die Werkstoffe PVDF oder PP/PE eingesetzt. Mit Schlaucholiven für sichere Schlauchbefestigung.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Zweiwegeventil, PP/PE
Bohrung Ø Für Schlauch I-Ø VE Katalognummer Menge
4 mm 5 - 7 mm 1 229-7424
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8605-0060
6 mm 7 - 9 mm 1 229-7425
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8605-0080
8 mm 9 - 11 mm 1 229-7426
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8605-0100
8 mm 11 - 13 mm 1 229-0112
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8605-0120
Zweiwegeventil, PVDF
Bohrung Ø Für Schlauch I-Ø VE Katalognummer Menge
4 mm 5 - 7 mm 1 229-7421
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8607-0060
6 mm 7 - 9 mm 1 229-7422
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8607-0080
8 mm 9 - 11 mm 1 229-7423
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8607-0100
8 mm 11 - 13 mm 1 229-0114
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8607-0120
Dreiwegeventil, PP/PE
Bohrung Ø Für Schlauch I-Ø VE Katalognummer Menge
4 mm 5 - 7 mm 1 229-7430
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8606-0060
6 mm 7 - 9 mm 1 229-7431
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8606-0080
8 mm 9 - 11 mm 1 229-7432
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8606-0100
8 mm 11 - 13 mm 1 229-0113
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8606-0120
Dreiwegeventil, PVDF
Bohrung Ø Für Schlauch I-Ø VE Katalognummer Menge
4 mm 5 - 7 mm 1 229-7427
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8608-0060
6 mm 7 - 9 mm 1 229-7428
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8608-0080
8 mm 9 - 11 mm 1 229-7429
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8608-0100
8 mm 11 - 13 mm 1 229-0115
Get a discount if you order 50 or more. Login in now for details.
Hersteller Artikel Nummer : 8608-0120
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge