Dreiweg-Hähne, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
216-4424EA 93.7 CHF
216-4424 216-4425
Dreiweg-Hähne, Nalgene®
Hähne
PP, transparent mit PTFE-Küken, weiß.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Non blocking, sealed tap, no lubricant required
Dreiwegventile in T-Form mit konischen Enden.
For regulating or blocking the flow of liquids in tube connections. For tubing with internal diameter 6,4 mm to 9,5 mm.