Spatel-Set
Lieferant: RSG Solingen
231-2176EA 48.7 CHF
231-2176
Spatel-Set
Spatel
Edelstahl 18/10. Nützliche Kombination aus Doppelspateln, Löffelspateln und Pinzette. Universell einsetzbar im Labor und in der Industrie.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit praktischer Tasche aus Kunstleder
Jedes Set beinhaltet einen 150×5 mm- und einen 150×7 mm-Löffelspatel, einen 150×9 mm-Doppelspatel, einen 150×4 mm-Mikro-Doppelspatel, einen 150×9 mm-Pulverspatel, einen 150×4 mm-Mikro-Pulverspatel sowie eine Pinzette (gerade, stumpf, 145 mm Länge).