VWR® Parafilm® M, Spender für Verschlussfolien
Lieferant: VWR
Parafilm® M
631-0726EA 192 CHF
631-0726
VWR® Parafilm® M, Spender für Verschlussfolien
Spender für Verschlussfolien
Acryl, zur sauberen Aufbewahrung und einfachen Entnahme von Parafilm® M-Verschlussfolien.
  • Zur Aufnahme von zwei Rollen mit 50 mm oder einer Rolle mit 100 mm Breite
  • Mit gezahnter Abschneidevorrichtung zum einfachen Abtrennen
  • Leichte, einfache Reinigung