Kleiner Stativfuß mit runder Platte (D)
Lieferant: VWR Collection
241-0078EA 67.2 CHF
VWRF08465.087
Kleiner Stativfuß mit runder Platte (D)
Stativfuß aus Grauguss, Ø 90 mm, mit Stativstab (8×250 mm)
  • Mit zentraler Bohrung
  • Robust, sicherer Stand
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien