VWR®, Nachfüllbare Boxen für VWR Next Generation Reloadsysteme
Lieferant: VWR
VWR® Pak Rak™
613-0306EA 10.6 CHF
613-0306
VWR®, Nachfüllbare Boxen für VWR Next Generation Reloadsysteme
Racks und Boxen für Pipettenspitzen
Nachfüllbare, autoklavierbare Boxen und Racks mit Klappdeckel.
  • Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign
  • Robust für häufiges Autoklavieren geeignet
  • Separater Einsatz verfügt über eine abgeschrägte Oberseite und eine besonders robuste, für Mehrkanalpipetten geeignete Oberfläche
  • Seitliche Belüftung für effizientere Sterilisation der Spitzen während des Autoklavierens
Für die Nachfüllsysteme Next Generation, Pak Rak und Pak Rak Plus.