VWR®, Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand
Lieferant: VWR
VWR®
631-1564EA 14.4 CHF
631-1564 631-1563 631-1562 631-1561 631-1557 631-1556 631-1555 631-1565 631-1554 631-1559 631-1558 631-1560
VWR®, Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand
Objektträger Mikroskop-Objektträger
  • Mattrand in sechs verschiedenen Farben
  • Mit geschnittenen oder geschliffenen Kanten erhältlich
  • Beschriftungsfläche ist beständig gegen alle herkömmlichen Färbemittel und Lösungen