Einweg-Halbmasken gegen Gase, Dämpfe und Partikel, Freedom
Lieferant: Honeywell Safety Products
DALL1001598EA 34.6 CHF
DALL1001598 DALL1001591
Einweg-Halbmasken gegen Gase, Dämpfe und Partikel, Freedom
Halbmaske mit integriertem Filter für kontinuierliche oder gelegentliche Exposition von Gasen, Dämpfen oder Partikeln.
  • Schnelles und einfaches Anlegen
  • Hervorragende Passform und Tragekomfort durch weichen Dichtring
  • Einmalprodukt: keine Pflege nötig, hygienisch, kein Filterwechsel
  • Entlüftungsventil
Gewicht: 265 g
Zertifizierungen: EN 405, EN 149: 2001
Bitte beachten * Einheitsgröße