Aluminium, gelb/schwarz eloxiert. Höhenverstellbare Arbeitsflächen zur präzisen Platzierung von Arbeitsgeräten und Gefäßen an Laborapparaturen. Sehr stabiles Modell dank speziellem Zwei-Spindelsystem.
- Mit oder ohne feststellbare bzw. frei laufende Rollen verfügbar
- Zwei-Spindelsystem gewährleistet höchste Stabilität
- Hohe Belastbarkeit
- Korrosionsbeständig und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Fernbedienbar
Bei den Modellen mit Elektromotor kann die gewünschte untere und obere Endposition stufenlos justiert werden. Wenn diese Einstellung erreicht wird, stoppt die Hebebühne automatisch. Diese Hebebühnen sind auch für sich wiederholende Arbeitsgänge geeignet. Sie sind fernbedienbar und die Geschwindigkeit kann stufenlos reguliert werden.