Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Allzweckhandschuhe, Resistex Light Grip 2
Lieferant: Honeywell Safety Products
Strickhandschuhe aus Polyester/Baumwolle. Für leichte, trockene Arbeiten.
  • Handrücken und Handfläche mit PVC-Noppen
  • Beidseitig tragbar
  • Für hohen Tragekomfort
Geeignet für den Einsatz in der Verwaltung, Landwirtschaft, Automobilbau, Bauwesen, Logistik und Transport.
Zertifizierungen: EN 388 (113X); Kat. II
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Handschuhgröße Farbe Länge VE Katalognummer Menge
7 Weiß/blau 250 mm 1 PAIR 112-4049
Hersteller Artikel Nummer : 2232092/7
8 Weiß/blau 250 mm 1 PAIR 112-4050
Hersteller Artikel Nummer : 2232092/8
9 Weiß/blau 250 mm 1 PAIR 112-4051
Hersteller Artikel Nummer : 2232092/9
10 Weiß/blau 250 mm 1 PAIR 112-4052
Hersteller Artikel Nummer : 2232092/10
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Model Resistex Light Grip 2
Beidseitig tragbar/handspezifisch Beidseitig tragbar
Einweg/wiederverwendbar wieder verwendbar
Trägermaterial Polyester/Baumwolle
Finish Beidseitig mit Noppen
Gauge 13
Stulpenart Strickbündchen
EN-Norm EN 388 (113X)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge