Baumwollhandschuhe, Sofraclean
Lieferant: Honeywell Safety
DALL2078222/7EA 12.2 CHF
DALL2078222/7
Baumwollhandschuhe, Sofraclean
Diese Baumwoll-Interlock-Handschuhe absorbieren überschüssigen Schweiß.
  • Beidhändig tragbar
  • Das dichte Gestrick verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform und verhindert das Eindringen von Schmutz
  • Rippenbündchen sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und minimiert das Risiko des Hängenbleibens
  • Schutz bei der Handhabung von kleinen Teilen
Ideal für feine Arbeiten in der Elektroindustrie. Um die Eigenschaften zu bewahren, sollten die Handschuhe nicht gewaschen werden.
Zertifizierungen: Kat. I