Unterziehhandschuhe, PX130 & PX140
Lieferant: Marigold Industrial
PX140 PX130
112-2478EA 75 CHF
112-2478 112-2479 112-2476 112-2477 112-2474 112-2475 112-2472 112-2473 112-2481 112-2480
Unterziehhandschuhe, PX130 & PX140
Handschuhe
Nahtlose Nylonhandschuhe in einem leichten ergonomischen Design für Bereiche, die präzises Arbeiten erfordern.
  • Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung bietet einmalige Griffigkeit unter verschiedenen Bedingungen
  • Dehnbarer Stoff hilft bei präzisen Arbeiten
  • Belüfteter Handrücken sorgt für natürliche Atmung der Haut
Zertifizierungen: EN 388 (4131); Kat. II