Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Industriehandschuhe, Nitrotough™ N630
Lieferant: Ansell
Nitrotough™
Schwerer Nitril-Schutzhandschuh mit hochfester NBR-Beschichtung für manuelle Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung. Waschbar und Wiederverwendbar.
  • Hohe Resistenz gegen Abrieb, Schnitte und Stiche
  • Exzellentes Trockengriffverhalten
  • Jersey-Liner verbessert die Schweißabsorbtion und den Tragekomfort
  • Handrückenfreie Beschichtung (Aero-Back) für bessere Ventilierung
Zertifizierungen: EN 388 (4221); Kat. II
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Modell Handschuhgröße Farbe Länge VE Katalognummer Menge
N630 8 Blau/beige 175 - 205 mm 1 PAIR 112-2019
Hersteller Artikel Nummer : 200PB0508
N630 9 Blau/beige 175 - 205 mm 12 PAIR 112-1046
Hersteller Artikel Nummer : 200PB0509
N630 10 Blau/beige 175 - 205 mm 12 PAIR 112-1045
Hersteller Artikel Nummer : 200PB0500
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell N630 N 630
Beidseitig tragbar/handspezifisch Handspezifisch
Einweg/wiederverwendbar wieder verwendbar
Trägermaterial Baumwolle
Oberfläche ¾-Beschichtung ¾ -Beschichtung
Stulpenart Strickbündchen
EN-Norm EN 388 (4221)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping