Sie suchten nach: Stehkolben
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, klar.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, klar.
Sale
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Lieferant: SP Industries
Beschreibung: These glass replacement flasks are used for lyophilising equipment.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Artikel-Nr: (458-0048)
Lieferant: Hach
Hersteller Artikel Nummer : 2312542
Beschreibung: Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Kavalier
Beschreibung: Made of borosilicate glass.
Lieferant: Kavalier
Beschreibung: Made of borosilicate glass.
Artikel-Nr: (WITG5.514.010)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Hersteller Artikel Nummer : 5.514.010
Beschreibung: DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: PYREX®, Borosilikatglas, klar.
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: PYREX®, borosilicate glass, wide mouth.
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom