Kapselgehörschützer, Mach 1™
Lieferant: Honeywell Safety
111-0123EA 16.4 CHF
DALL1010421
Kapselgehörschützer, Mach 1™
Standard-Kapselgehörschützer mit verstellbarem Kopfbügel in leichter, dielektrischer Ausführung bieten einen ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Lärmbelästigung.
  • Wirtschaftliches Design bietet adäquaten Schutz bei niedrigen Kosten
  • Sehr leichtes Design für einen ganztägigen Tragekomfort
  • Dielektrisches Design für alle Arbeitsplätze geeignet, besonders aber in elektrischen Umgebungen
SNR: 23 dB
Gewicht: 141 g
Zertifizierungen: EN 352-1